Wichtige Dokumente
513571
Luperox® 531M80, 1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexan -Lösung
80 wt. % in odorless mineral spirits
Synonym(e):
1,1-Bis(tert.-amylperoxy)-cyclohexan -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
80 wt. % in odorless mineral spirits
Brechungsindex
n20/D 1.442
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
InChIKey
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?