Wichtige Dokumente
510106
Wolfram
powder (monocrystalline), 0.6-1 μm, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
W
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder (monocrystalline)
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
0.6-1 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.