Wichtige Dokumente
496871
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidin
98%
Synonym(e):
C,C′-Bis(1,1-dimethylethyl) N,N′-(carbonimidoyl)bis[carbamate], Di-Boc-guanidine, N,N′-Bis(Boc)guanidine, N,N′-Di-Boc-guanidine, N1,N2-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine, N1,N2-Bis(tert-butyloxycarbonyl)guanidine, tert-Butyl [N-(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]carbamate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
141-144 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-10(2,3)17-8(15)13-7(12)14-9(16)18-11(4,5)6/h1-6H3,(H3,12,13,14,15,16)
InChIKey
VPWFNCFRPQFWGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?