Wichtige Dokumente
496391
1,1′-Ferrocendicarboxaldehyd
96%
Synonym(e):
1,1′-Bisformylferrocene, 1,1′-Diformylferrocene, Cyclopentadienecarboxaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10FeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
151-156 °C (lit.)
SMILES String
[Fe].O=C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-5H;
InChIKey
SRAPEJKOIJWBFN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?