Merck
49621
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Synonym(e):
L-2-Aminopentandisäure, MSG, Natrium-L-glutamat
About This Item
Lineare Formel:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.13
Beilstein:
4164348
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, ≥98.0% (NT)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChIKey
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Allgemeine Beschreibung
L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat, auch als Mononatriumglutamat (MSG) bezeichnet, ist das Natriumsalz der Glutaminsäure.
Anwendung
L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat wird für Carboxylierungsreaktionen verwendet und ist ein Ausgangsstoff für die Synthese und Präzipitation von α-L-Glutaminsäure.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Redox hydrogel-based bienzyme microelectrodes for amperometric monitoring of L-glutamate.
Mikeladze E, et al.
Electroanalysis, 14(6), 393-393 (2002)
Inclusion of the stable form of a polymorph within crystals of its metastable form.
Cashell C, et al.
Crystal Growth & Design, 3(6), 869-872 (2003)
Rémi Peyraud et al.
Bio-protocol, 7(10), e2289-e2289 (2017-05-20)
Soluble exopolysaccharide is a major virulence factor produced by the plant pathogen Ralstonia solanacearum. Its massive production during plant infection is associated with the arrest of water flow in xylem vessels leading eventually to plant death. The composition of this
Shanti Pal Gangwar et al.
STAR protocols, 2(4), 100855-100855 (2021-10-15)
Ionotropic glutamate receptors (iGluRs) are ligand-gated ion channels that play crucial roles in the central nervous system. iGluR homologs, termed glutamate receptor-like channels (GLRs), have been found in plants. Investigating the structural and functional relationship between iGluRs and GLRs was
Xiang-Rong Li et al.
Cell death discovery, 7(1), 11-11 (2021-01-16)
Besides their original regulating roles in the brain, spinal cord, retina, and peripheral nervous system for mediating fast excitatory synaptic transmission, glutamate receptors consisting of metabotropic glutamate receptors (GluRs) and ionotropic glutamate receptors (iGluRs) have emerged to have a critical