Wichtige Dokumente
493252
Phosphor-17O4-säure -Lösung
~80 wt. % in H217O, 20 atom % 17O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
20 atom % 17O
Mol-Gew.
99.80 by atom % calculation (20 atom % 17O)
Konzentration
~80 wt. % in H217O
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[17OH]P([17OH])([17OH])=[17O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-JCDJMFQYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)