Merck
492418
Sigma-Aldrich
DL-Leucin-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
293-296 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)CC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i6+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)