Merck
492388
Sigma-Aldrich
D-Leucin-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D −14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][C@@]([15NH2])(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1/i7+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-RFBVFTEYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)