Merck
492302
Sigma-Aldrich
DL-3-Hydroxy-buttersäure-4-13C Natriumsalz
99 atom % 13C
Synonym(e):
Natrium-DL-3-hydroxybutyrat-4-13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CH(OH)CH2CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
161-167 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[13CH3]C(O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
InChIKey
NBPUSGBJDWCHKC-YTBWXGASSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)