491543
4-Chlorbenzaldehyd-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
213-214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][13C](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i5+1
InChIKey
AVPYQKSLYISFPO-HOSYLAQJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.00 °C - closed cup