Wichtige Dokumente
491381
2-Chlor-4-fluortoluol-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
Dichte
1.205 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3/i1+1
InChIKey
CSARJIQZOSVYHA-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)