Merck
491373
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-ethylamino-15N-6-isopropylamino-1,3,5-triazin
99 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
Atrazin-ethylamino-15N1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14Cl15NN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC[15NH]c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i10+1
InChIKey
MXWJVTOOROXGIU-DETAZLGJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Heart
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)