Wichtige Dokumente
490466
Oxalsäure-13C2 Dihydrat
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethanedioic-13C2 acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HO213C13CO2H · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
101-102 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O.O.O[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2/i1+1,2+1;;
InChIKey
GEVPUGOOGXGPIO-BQTCFENJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?