Wichtige Dokumente
489875
L-Alanin-13C3
98 atom % 13C, 95% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
314.5 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[H][13C@@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-GCCOVPGMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?