Wichtige Dokumente
489581
Hexadecan-1-d1
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
0.776 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D
InChIKey
DCAYPVUWAIABOU-MICDWDOJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)