Wichtige Dokumente
489026
DL-Lysin-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 -dihydrochlorid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
InChIKey
JBBURJFZIMRPCZ-VHGLFXLXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?