Wichtige Dokumente
488461
Kohlenstoff-13C-tetrabromid
99 atom % 13C
Synonym(e):
Tetrabromomethane-13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
190 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
Dichte
3.43 g/mL
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Br[13C](Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5/i1+1
InChIKey
HJUGFYREWKUQJT-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?