Wichtige Dokumente
487872
Acetophenon-α,β-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Acetophenon-1,2-13C2
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1,7+1
InChIKey
KWOLFJPFCHCOCG-SPBYTNOZSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?