Wichtige Dokumente
487732
4-Nitroanilin-15N2
98 atom % 15N
Synonym(e):
4-(Nitro-15N)benzenamine-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[15NH2]c1ccc(cc1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i7+1,8+1
InChIKey
TYMLOMAKGOJONV-BFGUONQLSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)