Wichtige Dokumente
487716
2-Keto-4-methylpentan-1-13C-säure
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Ketoisocapronsäure-1-13C Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].CC(C)CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i6+1;
InChIKey
IXFAZKRLPPMQEO-NWZHYJCUSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.