Wichtige Dokumente
487600
2-Butanon-4,4,4-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Methyl-d3-ethylketon
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−87 °C (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CC(C)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3
InChIKey
ZWEHNKRNPOVVGH-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?