Wichtige Dokumente
487457
1,4-Diaminobutan-15N2 -dihydrochlorid
98 atom % 15N
Synonym(e):
1,4-Butandiamin-15N2 -dihydrochlorid, Putrescin-15N2 -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl.Cl.[15NH2]CCCC[15NH2]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i5+1,6+1;;
InChIKey
XXWCODXIQWIHQN-IPZVDCBLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)