Merck
486213
Sigma-Aldrich
Toluol-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonym(e):
Methylbenzol-d5
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-VIQYUKPQSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)