Wichtige Dokumente
486086
Nicotinsäure-(ring-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
3-Pyridin-d4-carbonsäure, Niacin-(ring-d4), Vitamin B3-(ring-d4)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D4HNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
236-239 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
PVNIIMVLHYAWGP-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nicotinsäure (Pyridin-3-carboxylsäure) ist auch als Niacin bzw. Vitamin B3 bekannt. Es handelt sich um ein wasserlösliches Vitamin, das in einigen pflanzlichen und tierischen Lieferanten enthalten ist. Niacin ist außerdem ein Vorläufer bei der Synthese von NAD und NADP.
Anwendung
Nicotinsäure-(ring-d4) kann als interner Standard für die Quantifizierung von Nicotinsäure in biologischen Proben mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) genutzt werden. Bei der Herstellung von N′-Nitrosonornicotin-2,4,5,6-d4-Derivaten kann es zudem als Vorläufer verwendet werden.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Concurrent quantification of quinolinic, picolinic, and nicotinic acids using electron-capture negative-ion gas chromatography-mass spectrometry
Smythe GA, et al.
Analytical biochemistry, 301(1), 21-26 (2002)
Synthesis of nornicotine-2, 4, 5, 6-d4 and its N?-nitroso derivative
Munson JW and Hodgkins TG
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 13(4), 461-469 (1977)
Niacin and cholesterol: role in cardiovascular disease
Ganji SH, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 14(6), 298-305 (2003)
Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117 411 patients
Keene D, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 349, 4379-4379 (2014)
Niacin, Nicotinamide, and Nicotinic Acid
Van A and Susan D
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 349, 4379-4379 (2000)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
486086-500MG | 4061833280409 |