Merck
485993
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-valin-1-13C, L-Valin-1-13C, N-Fmoc Derivat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH-Fmoc)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i19+1
InChIKey
UGNIYGNGCNXHTR-ZLHLYFPTSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)