Merck
485268
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16, freies Radikal
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D
Synonym(e):
4-Oxo-,2,2,6,6-tetramethylpiperidin-d16-1-oxyl, TEMPONE-d16
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D16NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+16
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2
InChIKey
WSGDRFHJFJRSFY-NMRSHPDNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
485268-500MG4061832502878