Wichtige Dokumente
480479
Bromcyclohexan-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Cyclohexylbromid-d11
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
Dichte
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
InChIKey
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?