Wichtige Dokumente
479462
Diphenylzinn(IV)-oxid
97%
Synonym(e):
Oxodiphenylzinn(IV)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
320 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=[Sn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.O.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;/h2*1-5H;;
InChIKey
VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?