Wichtige Dokumente
47676
Formaldehyddimethylacetal
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Dimethoxymethan, Methylal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
absolute
over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.354
Dichte
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
SMILES String
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthesis of methoxymethyl (MOM) ethers.
- As an external cross-linker to form microporous polymers.
- Dehydration of biological samples for scanning electron microscopy (SEM).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?