Merck
47524
Sigma-Aldrich
Fmoc-tBu-Gly-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-L-tert.-leucin, Fmoc-Tle-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.41
Beilstein:
6662856
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1
InChIKey
VZOHGJIGTNUNNC-GOSISDBHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)