Wichtige Dokumente
474754
Magnesium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Hypermagnesemia, Magnesium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.998% trace metals basis
Form
dendritic pieces
Selbstzündungstemp.
950 °F
Aufgereinigt durch
distillation
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
The price of tellurium, a key component in many thermoelectric materials, has risen in recent years, leading to the search for more cost-effective substitutes. This article presents silicide materials as a cheaper potential alternative.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
474754-25G | 4061832361406 |
474754-5G | 4061838147387 |