Wichtige Dokumente
470317
Thiophen-2,5-diboronsäure
≥95.0%
Synonym(e):
2,5-Thiophendiyl-bisborsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C4H6B2O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,7-10H
InChIKey
SKFDVFMUXZWWOW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As a reactant in the metal catalyzed Suzuki cross coupling reactions.
- To prepare 2,5-bis(2-pyridyl)thiophene, a thiophene based ligand which is used in the design of fluorescent mercury-sensor.
- To fabricate graphene-based biosensors for the detection of glucose and Escherichia coli in a complex medium.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction