Wichtige Dokumente
470112
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
FC(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10)12-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-5,8H
InChIKey
ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)