Wichtige Dokumente
465836
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
Dichte
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(c(CBr)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChIKey
CHSQGVCRNVEWIA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?