Wichtige Dokumente
465127
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycin-N′-methoxy-N′-methylamid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHCH2CON(OCH3)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CON(C)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13)
InChIKey
XJVZHKXGDQXSNT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
α-Amino Weinreb amide.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kim, B.M. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Saari, W.S. Fischer, T.E.
Synthesis, 453-453 (1990)
Angelastro, M.R. at al.
Tetrahedron Letters, 33, 3265-3265 (1992)
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)