463035
Methan
electronic grade, ≥99.998%
Synonym(e):
Marsh gas, Methyl hydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
0.55 (vs air)
Assay
≥99.998%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
998 °F
Expl.-Gr.
15 %
Verunreinigungen
<2 ppm CO
<2 ppm CO2
<3 ppm Water (H2O)
<5 ppm Ethane (C2H5)
<5 ppm Nitrogen (N2)
bp
−161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−183 °C (lit.)
Übergangstemp.
critical temperature −82.1 °C
Dichte
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChIKey
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-188 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?