Wichtige Dokumente
460931
Neopentylchlorformiat
97%
Synonym(e):
Chlorameisensäure-2,2-dimethylpropylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
−0.65 psi ( 20 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.410 (lit.)
bp
55 °C/36 mmHg (lit.)
Dichte
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)COC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)4-9-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChIKey
JUUBFHLPTCPVBO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?