Merck
457388
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OCF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
Dichte
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regioselective synthesis of 3, 3-diethyl-4-(methylene)-1-quinol-2-ones by an intramolecular microwave assisted heck reaction.
Smalley Jr TL and Mills WY.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42, 327-331 (2005)