Wichtige Dokumente
456276
Nonadecan-d40
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
9.27 (vs air)
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
330 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-30 °C (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+40
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2
InChIKey
LQERIDTXQFOHKA-FZTVEWNYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)