Merck
455695
Sigma-Aldrich
Propylenoxid-d6
≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
1,2-Epoxidpropan-d6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3D6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
98% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.365 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChIKey
GOOHAUXETOMSMM-LIDOUZCJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)