Wichtige Dokumente
453323
Dimethylsulfoxid-d6
"100%", 99.96 atom % D
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.96 atom % D
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %
Verpackung
pk of 10 × 0.25 mL
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0250% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?