Wichtige Dokumente
452300
Pyridiniumtrifluormethansulfonat
97%
Synonym(e):
Pyridintriflat
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
221-223 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
c1ccncc1.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.CHF3O3S/c1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)
InChIKey
YWVYZMVYXAVAKS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?