Wichtige Dokumente
451045
Iod
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Diiodine, Molecular iodine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
9 (vs air)
Dampfdruck
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
beads
Widerstandsfähigkeit
1.3E15 μΩ-cm
Partikelgröße
−10 mesh
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113 °C (lit.)
SMILES String
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChIKey
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Over the last decade, dye-sensitized solar cells (DSSCs) have attracted much attention because these unconventional solar cells exhibit high performance and have the potential for low-cost production.