451029
Kaliumchlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Potavescent
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Methode(n)
protein extraction: suitable
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable