Wichtige Dokumente
449822
Lanthan(III)-bromid
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Lanthanum bromide, Lanthanum tribromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
≥99.99% trace metals basis
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
783 °C (lit.)
Dichte
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?