Wichtige Dokumente
448222
1-Octan-d17-ol
98 atom % D
Synonym(e):
Capryl-d17 Alkohol, Octyl-d17 Alkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+17
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChIKey
KBPLFHHGFOOTCA-OISRNESJSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?