Wichtige Dokumente
445401
Hexadecylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
186-188 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C17H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-17-19/h2-16H2,1H3
InChIKey
GFLXBRUGMACJLQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?