440809
N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-anilin
Synonym(e):
Trimethoxy-[3-(phenylamino)-propyl]-silan, 3-(Phenylamino)-propyl-trimethoxysilan, 3-Anilinopropyl-trimethoxysilan, N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](CCCNc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C12H21NO3Si/c1-14-17(15-2,16-3)11-7-10-13-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9,13H,7,10-11H2,1-3H3
InChIKey
KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?