438928
Calciumcyanamid
technical grade
Synonym(e):
Cyanamid Calciumderivat, Cyanamid Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥85% (perchloric acid titration)
Form
solid
Zusammensetzung
Ca, 45%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Ca]=NC#N
InChI
1S/CN2.Ca/c2-1-3;
InChIKey
QFSRQFUIHVTIDL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 - Water-react 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?