Wichtige Dokumente
434787
Polybutadien
average Mn ~3,000 by VPO
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
peroxide number <= 10 mval/kg
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
average Mn ~3,000 by VPO
Zusammensetzung
cis-1,4, 75%
trans-1,4, 24%
vinyl, 1%
Brechungsindex
n20/D 1.524
Viskosität
2,700-3,000 mPa.s(20 °C)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C
Säurezahl
≤0.3 mg KOH/g
Iodzahl
420‑480 g/100g
Übergangstemp.
pour point ~−50 °C
Löslichkeit
aliphatic hydrocarbons: soluble
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)